4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
H33454.03 H33454.06
H33454.03EA 59.8 EUR
H33454.03 H33454.06
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016868
Núm. CAS: 16375-88-5