Isocianuro de bencilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158390010 158390050 158390250
ACRO158390010EA 86.1 EUR
ACRO158390010 ACRO158390050 ACRO158390250
Isocianuro de bencilo 98%
Isocianuro de bencilo
Formula: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C (75 mmHg)
Densidad: 0.962 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000004
Núm. CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.1 %