Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L00965.09 L00965.18
L00965.09EA 60.5 EUR
L00965.09 L00965.18
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 39225-17-7 Molecular Formula: C11H16ClO3P Formula Weight: 262.67 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 153-155°/0.6mm Beilstein Reference: 1346690 MDL No.: MFCD00051568
Formula: C₁₁H₁₆ClO₃P
Pto. Ebullición: 153…155 °C (0,6 mmHg)
Densidad: 1,082
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051568
Núm. CAS: 39225-17-7
EINECS: 254-365-8