Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
D3335-25G D3335-5G
TCIAD3335-25GEA 115 EUR
TCIAD3335-25G TCIAD3335-5G
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Formula: C₁₁H₁₆ClO₃P
MW: 262,67 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00051568
Núm. CAS: 39225-17-7
EINECS: 254-365-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65fe89a5d48e43e0c2f3b48c313075df6922f719&vid=65fe89a5d48e43e0c2f3b48c313075df6922f719&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %