Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3326-25G
D3326-5G
TCIAD3326-25GEA
233
EUR
TCIAD3326-25G
TCIAD3326-5G
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate
Formula:
C₁₂H₁₉O₄P Pto. Ebullición: 135°C |
Número MDL:
MFCD08276363 Núm. CAS: 60815-18-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |