Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
L05226.09 L05226.18
L05226.09EA 75.8 EUR
L05226.09 L05226.18
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 1145-93-3 Molecular Formula: C12H19O4P Formula Weight: 258.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5045 Boiling Point: 136-138°/0.7mm Beilstein Reference: 2125148 MDL No.: MFCD00015662
Formula: C₁₂H₁₉O₄P
MW: 258,25 g/mol
Pto. Ebullición: 136…138 °C (0,7 mmHg)
Densidad: 1,500
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015662
Núm. CAS: 1145-93-3
EINECS: 214-548-5