4-Cloro-8-fluoroquinolina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50541.03
H50541.06
H50541.03EA
133
EUR
H50541.03
H50541.06
4-Cloro-8-fluoroquinolina
4-Cloro-8-fluoroquinolina
CAS No.: 63010-72-0
Molecular Formula: C9H5ClFN
Formula Weight: 181.60
MDL No.: MFCD00278785
Formula:
C₉H₅ClFN MW: 181.60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00278785 Núm. CAS: 63010-72-0 |