N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
D0820-25ML D0820-500ML D0820-100ML
TCIAD0820-25MLEA 16 EUR
TCIAD0820-25ML TCIAD0820-500ML TCIAD0820-100ML
N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina
Formula: C₁₃H₂₅N
MW: 195.3443 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00014289
Núm. CAS: 7560-83-0
EINECS: 231-453-4
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab4d61d6cfd11aa856c34a170dc71d4917cfe776&vid=ab4d61d6cfd11aa856c34a170dc71d4917cfe776&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %