Cianidofosfato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diethyl phosphorocyanidate
C1242-25G C1242-5G
TCIAC1242-25GEA 198 EUR
TCIAC1242-25G TCIAC1242-5G
Cianidofosfato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Cianidofosfato de dietilo
Formula: C₅H₁₀NO₃P
MW: 163.11 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00010256
Núm. CAS: 2942-58-7
EINECS: 220-936-5
UN: 2922
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&vid=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %