Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 42.5 EUR
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₉BrO₂
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100408
Núm. CAS: 33626-98-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %