Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
B25106.06
B25106.14
B25106.06EA
66.5
EUR
B25106.06
B25106.14
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98%
CAS No.: 33626-98-1
Molecular Formula: C12H9BrO2
Formula Weight: 265.11
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2578943
Formula:
C₁₂H₉BrO₂ MW: 265,11 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100408 Núm. CAS: 33626-98-1 |