Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2202-25G
B2202-5G
TCIAB2202-25GEA
171
EUR
TCIAB2202-25G
TCIAB2202-5G
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formula:
C₁₂H₉BrO₂ |
Número MDL:
MFCD00100408 Núm. CAS: 33626-98-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 126.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |