Ácido 1-bromo-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid
B1617-1G B1617-100MG B1617-5G
TCIAB1617-1GEA 106 EUR
TCIAB1617-1G TCIAB1617-100MG TCIAB1617-5G
Ácido 1-bromo-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-bromo-2-naftoico
Formula: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,0800 g/mol
Número MDL: MFCD00021408
Núm. CAS: 20717-79-7
EINECS: 243-984-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e167f2efe987bb28142a54437442cce8cca27d90&vid=e167f2efe987bb28142a54437442cce8cca27d90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C