Ácido 6-bromo-2-naftoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L16093.06 L16093.14
L16093.06EA 53.3 EUR
L16093.06 L16093.14
Ácido 6-bromo-2-naftoico ≥98%
Ácido 6-bromo-2-naftoico
Purity: 98% CAS No.: 5773-80-8 Molecular Formula: C11H7BrO2 Formula Weight: 251.08 Melting Point: 292-296° Beilstein Reference: 2328940
Formula: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251.08 g/mol
Pto. de fusión: 292…296 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075720
Núm. CAS: 5773-80-8