Ácido 6-bromo-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3823-25G B3823-5G
TCIAB3823-25GEA 165 EUR
TCIAB3823-25G TCIAB3823-5G
Ácido 6-bromo-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-bromo-2-naftoico
Formula: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
Número MDL: MFCD01075720
Núm. CAS: 5773-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd97733c2f280f7bfd278ef034ec7b83f33c34&vid=52dd97733c2f280f7bfd278ef034ec7b83f33c34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %