1-Naftoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L07760.09
L07760.18
L07760.09EA
49.3
EUR
L07760.09
L07760.18
1-Naftoato de etilo ≥97%
1-Naftoato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 3007-97-4
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Refractive Index: 1.5930
Boiling Point: 308-310°
MDL No.: MFCD00016805
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ MW: 200,24 g/mol Pto. Ebullición: 308…310 °C Densidad: 1,110 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016805 Núm. CAS: 3007-97-4 EINECS: 221-120-1 |