Methyl-2-naphthoate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-naphthoate
L09973.03
L09973.06
L09973.03EA
28.7
EUR
L09973.03
L09973.06
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Methyl-2-naphthoate
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Pto. Ebullición: 290 °C Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017345 Núm. CAS: 2459-25-8 |