Ácido 3-metoxi-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Methoxynaphthalene-2-carboxylic acid

M1461-1G M1461-5G
TCIAM1461-1GEA 64 EUR
TCIAM1461-1G TCIAM1461-5G
Ácido 3-metoxi-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-metoxi-2-naftoico
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Número MDL: MFCD00094168
Núm. CAS: 883-62-5
EINECS: 212-932-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&vid=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR