Ácido 6-metoxi-2-naftoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L14610.03
L14610.06
L14610.03EA
53
EUR
L14610.03
L14610.06
Ácido 6-metoxi-2-naftoico ≥98%
Ácido 6-metoxi-2-naftoico
Purity: 98+%
CAS No.: 2471-70-7
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2211233
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,21 g/mol Pto. de fusión: 192…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092750 Núm. CAS: 2471-70-7 |