Ácido 6-metoxi-2-naftoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1418-25G M1418-5G
TCIAM1418-25GEA 169 EUR
TCIAM1418-25G TCIAM1418-5G
Ácido 6-metoxi-2-naftoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-metoxi-2-naftoico
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Número MDL: MFCD00092750
Núm. CAS: 2471-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e68d9c1550141f3ebdb5aebcacdebc586339a2&vid=63e68d9c1550141f3ebdb5aebcacdebc586339a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %