Methyl-6-fluoro-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Fluoro-2-naphthoic acid methyll ester
F0473-1G F0473-5G
TCIAF0473-1GEA 170 EUR
TCIAF0473-1G TCIAF0473-5G
Methyl-6-fluoro-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-fluoro-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₉FO₂
Número MDL: MFCD06797106
Núm. CAS: 5043-00-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426514fead14ba98579755dcb97248e8cd6544fa&vid=426514fead14ba98579755dcb97248e8cd6544fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency