1-Amino-4-naftol clorhidrato 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158510050 158510250
ACRO158510050EA 82.1 EUR
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naftol clorhidrato 90%, grado técnico
1-Amino-4-naftol clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Pto. de fusión: 273 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012562
Núm. CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %