1-Amino-4-naftol clorhidrato tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-1-naphthol hydrochloride
B23978.03
B23978.06
B23978.14
B23978.03EA
27.4
EUR
B23978.03
B23978.06
B23978.14
1-Amino-4-naftol clorhidrato tech. 90%, grado técnico
1-Amino-4-naftol clorhidrato
Purity: 90%
CAS No.: 5959-56-8
Molecular Formula: C10H9NO.HCl
Formula Weight: 195.65
Melting Point: ca 272° dec.
MDL No.: MFCD00012562
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO MW: 195.65 g/mol Pto. de fusión: ∼ 272 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012562 Núm. CAS: 5959-56-8 EINECS: 227-727-8 |