8-Anilinonaftaleno-1-sulfonato de sodio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen) hydrophobic fluorescent probe
Proveedor: TCI
A5352-1G A5352-5G
TCIAA5352-1GEA 70 EUR
TCIAA5352-1G TCIAA5352-5G
8-Anilinonaftaleno-1-sulfonato de sodio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen) hydrophobic fluorescent probe
8-Anilinonaftaleno-1-sulfonato de sodio
Formula: C₁₆H₁₂NNaO₃S
Número MDL: MFCD00054279
Núm. CAS: 1445-19-8
EINECS: 215-890-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87be8c122ab9522b7e7526df4ea372827db811f1&vid=bf551a3e57a8a0a0f1cb9a2a780c646b34cf8d4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %