Ácido 4-metil-1-naftoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic acid
M1203-25G
M1203-5G
TCIAM1203-25GEA
90
EUR
TCIAM1203-25G
TCIAM1203-5G
Ácido 4-metil-1-naftoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-metil-1-naftoico
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00671557 Núm. CAS: 4488-40-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 181.0 deg-C |