1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18726.06
A18726.14
A18726.06EA
37.8
EUR
A18726.06
A18726.14
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Purity: 99%
CAS No.: 893-33-4
Molecular Formula: C14H9F3O2
Formula Weight: 266.22
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD00054501
Formula:
C₁₄H₉F₃O₂ Pto. de fusión: 74…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054501 Núm. CAS: 893-33-4 |