1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1583-25G T1583-10G T1583-5G
TCIAT1583-25GEA 110 EUR
TCIAT1583-25G TCIAT1583-10G TCIAT1583-5G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (por GC)
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
Número MDL: MFCD00054501
Núm. CAS: 893-33-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba81813b3b4c6029e44529de2361140cf4d7c9e&vid=9ba81813b3b4c6029e44529de2361140cf4d7c9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C