5-Bromo-2-metoxi-3-metilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50113.03
H50113.06
H50113.03EA
179
EUR
H50113.03
H50113.06
5-Bromo-2-metoxi-3-metilpiridina ≥97%
5-Bromo-2-metoxi-3-metilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 760207-87-2
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Refractive Index: 1.5540
Formula:
C₇H₈BrNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07375124 Núm. CAS: 760207-87-2 |