5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, cycl-Isopropylidene dibromomalonate, 5,5-Dibromomeldrum's acid (=5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-4,6-dioxy-1,3-dioxane), Dibromomalonic acid Cyclic Isopropylidine ester, 5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxane
D1710-25G
D1710-5G
TCIAD1710-25GEA
356
EUR
TCIAD1710-25G
TCIAD1710-5G
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid)
Formula:
C₆H₆Br₂O₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00059808 Núm. CAS: 66131-14-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |