2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
198450250
198451000
198455000
ACRO198450250EA
55.3
EUR
ACRO198450250
ACRO198451000
ACRO198455000
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona 98%
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Formula:
C₆H₈O₄ Pto. de fusión: 92…96 °C Pto. de inflamación: >365 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006638 Núm. CAS: 2033-24-1 EINECS: 217-992-8 UN: 3077 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |