2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
A15603.14
A15603.22
A15603.36
A15603.14EA
50.6
EUR
A15603.14
A15603.22
A15603.36
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona ≥98%
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Purity: 98%
CAS No.: 2033-24-1
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 117310
Merck Reference: 14,5817
MDL No.: MFCD00006638
Formula:
C₆H₈O₄ MW: 144,13 g/mol Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006638 Núm. CAS: 2033-24-1 EINECS: 217-992-8 Índice Merck: 14,5817 |