2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M0799-100G
M0799-25G
M0799-500G
TCIAM0799-100GEA
55
EUR
TCIAM0799-100G
TCIAM0799-25G
TCIAM0799-500G
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Formula:
C₆H₈O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006638 Núm. CAS: 2033-24-1 EINECS: 217-992-8 Índice Merck: 14,05817 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 94.0 to 97.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |