1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
A14189.0B
A14189.18
A14189.30
A14189.0BEA
333
EUR
A14189.0B
A14189.18
A14189.30
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Purity: 97%
CAS No.: 62147-49-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 75-82°
Beilstein Reference: 112910
Merck Reference: 14,3182
MDL No.: MFCD00051019
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. de fusión: ∼ 75…82 °C |
Número MDL:
MFCD00051019 Núm. CAS: 62147-49-3 EINECS: 612-947-2 Índice Merck: 14,3182 |