1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
D0560-25G D0560-500G D0560-100G
TCIAD0560-25GEA 16 EUR
TCIAD0560-25G TCIAD0560-500G TCIAD0560-100G
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥96.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051019
Núm. CAS: 26776-70-5
Índice Merck: 14,03182
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea4340e07e39fdc81c759d54c4c1e0b3eed5e5a&vid=7ea4340e07e39fdc81c759d54c4c1e0b3eed5e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 96.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 2.0 %