(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
H27673.MD
H27673.06
H27673.03
H27673.MDEA
63.4
EUR
H27673.MD
H27673.06
H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 23357-47-3
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 56-58°
Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368364 Núm. CAS: 23357-47-3 |