(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2810-1G D2810-5G
TCIAD2810-1GEA 199 EUR
TCIAD2810-1G TCIAD2810-5G
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444,12 g/mol
Número MDL: MFCD03093629
Núm. CAS: 111795-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1e71ea9f9fcac35f3da4b6db3b61b042d98ce2d&vid=d1e71ea9f9fcac35f3da4b6db3b61b042d98ce2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency