(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
D2811-1G D2811-5G
TCIAD2811-1GEA 194 EUR
TCIAD2811-1G TCIAD2811-5G
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₁₂Br₂O₂
Número MDL: MFCD03093629
Núm. CAS: 119707-74-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75933a7ee378a176b2da2d0160dd8a89e1993b26&vid=75933a7ee378a176b2da2d0160dd8a89e1993b26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency