(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-6,6'-Dibromo-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
D2730-1G
D2730-5G
TCIAD2730-1GEA
146
EUR
TCIAD2730-1G
TCIAD2730-5G
(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (by HPLC)
(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formula:
C₂₀H₁₂Br₂O₂ MW: 444,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00798290 Núm. CAS: 80655-81-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +43.0 to +49.0 deg (C=2,THF) |