Borane dimethylamine complex ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boron hydride dimethylamine, Borane, dimethylamine complex
89149.14
89149.22
89149.14EA
76.3
EUR
89149.14
89149.22
Borane dimethylamine complex ≥97%
Borane dimethylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 74-94-2
Molecular Formula: BH3.NH(CH3)2
Formula Weight: 58.92
Physical Form: Crystalline
Density: 0.69
Appearance: White
Melting Point: 36°
Boiling Point: 59-65°/1-2mm
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00051068
Formula:
C₂H₁₀BN MW: 58.92 g/mol Pto. Ebullición: 59…65 °C (1…2 mmHg) Densidad: 0.69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051068 Núm. CAS: 74-94-2 EINECS: 200-823-7 ADR: 4.1 III |