Borane dimethylamine complex ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Boron hydride dimethylamine, Borane, dimethylamine complex
D1842-25G D1842-500G D1842-100G
TCIAD1842-25GEA 53 EUR
TCIAD1842-25G TCIAD1842-500G TCIAD1842-100G
Borane dimethylamine complex ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Borane dimethylamine complex
Formula: C₂H₁₀BN
MW: 58.92 g/mol
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051068
Núm. CAS: 74-94-2
EINECS: 200-823-7
UN: 2926
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a71c2570d748ea86e2ed923c13aac0b5b65198&vid=a8a71c2570d748ea86e2ed923c13aac0b5b65198&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency