Anhídrido 3-(2-dodecenil)succínico cis- and trans-mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Dodecen-1-ylsuccinic Anhydride, 3-(Dodec-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, (2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
D0976-25G D0976-500G
TCIAD0976-25GEA 28 EUR
TCIAD0976-25G TCIAD0976-500G
Anhídrido 3-(2-dodecenil)succínico cis- and trans-mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido 3-(2-dodecenil)succínico
Formula: C₁₆H₂₆O₃
Número MDL: MFCD00005528
Núm. CAS: 19780-11-1
EINECS: 243-296-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d50b291a6a513db6dcc78c6a7e3071e190af2d9d&vid=17c080954aefae378ea88b4137421254719b2498&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %