Dehidroabietilamina >55.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4α-Dimethyl-7-isopropyl-1,2,3,4,4α,9,10,10α-octahydro-1-phenanthrenemethylamine,, Dehydroabietylamine
D1180-25G D1180-500G
TCIAD1180-25GEA 16 EUR
TCIAD1180-25G TCIAD1180-500G
Dehidroabietilamina >55.0% (por GC)
Dehidroabietilamina
Formula: C₂₀H₃₁N
Número MDL: MFCD00213430
Núm. CAS: 99306-87-3
EINECS: 215-899-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfe6cd24d821de83dddf1c81dc80545c363f1d70&vid=cfe6cd24d821de83dddf1c81dc80545c363f1d70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=4, MeOH)