(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11182.06
A11182.22
A11182.06EA
43
EUR
A11182.06
A11182.22
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 602-09-5
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 997518
Merck Reference: 14,1226
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Pto. de fusión: 215…218 °C Densidad: 1,301 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 602-09-5 EINECS: 210-014-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1226 |