(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0461-25G B0461-5G
TCIAB0461-25GEA 76 EUR
TCIAB0461-25G TCIAB0461-5G
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99.0% (por GC)
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00004068
Núm. CAS: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0a229d46ff73741124a2deaf8abb9356b68485e&vid=f0a229d46ff73741124a2deaf8abb9356b68485e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 218.0 to 221.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity