(+)-Dehidroabietilamina ≥90.0% (por GC) optical resolving agent
Proveedor: TCI
Atención
D1588-25G D1588-5G
TCIAD1588-25GEA 145 EUR
TCIAD1588-25G TCIAD1588-5G
(+)-Dehidroabietilamina ≥90.0% (por GC) optical resolving agent
(+)-Dehidroabietilamina
Formula: C₂₀H₃₁N
Número MDL: MFCD00213430
Núm. CAS: 1446-61-3
EINECS: 215-899-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1825e38514ed43f7201947f1304aee560053b9e&vid=661e1508a44665c0c35035cb58bcbdbc9a3e226c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +50.0 deg (C=4,MeOH)