(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina 98%, ee 94%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine, (R)-1-Cyclohexylethylamine
L19051.03
L19051.06
L19051.03EA
26.1
EUR
L19051.03
L19051.06
(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina 98%, ee 94%, ChiPros®
(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina
Purity: 98%
CAS No.: 5913-13-3
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2935070
Optical Rotation: -4° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00043338
Formula:
C₈H₁₇N Pto. Ebullición: 177…178 °C Densidad: 0,866 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043338 Núm. CAS: 5913-13-3 EINECS: 227-634-2 UN: 2733 ADR: 3,III |