(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine, (R)-1-Cyclohexylethylamine
C1541-25G C1541-5G
TCIAC1541-25GEA 353 EUR
TCIAC1541-25G TCIAC1541-5G
(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina
Formula: C₈H₁₇N
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00043338
Núm. CAS: 5913-13-3
EINECS: 227-634-2
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e98b3773f87a7a66a56a1c6823f8948e5b832467&vid=e98b3773f87a7a66a56a1c6823f8948e5b832467&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 93.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %