(S)-(+)-α-Ciclohexanometilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-1-Cyclohexylethanamine, (S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
C1531-25G C1531-5G
TCIAC1531-25GEA 105 EUR
TCIAC1531-25G TCIAC1531-5G
(S)-(+)-α-Ciclohexanometilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-α-Ciclohexanometilamina
Formula: C₈H₁₇N
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00066261
Núm. CAS: 17430-98-7
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9643e6492f2795709a2f1af7457032c0ce6f621d&vid=9643e6492f2795709a2f1af7457032c0ce6f621d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%