Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
121910010 121910050 121910250
ACRO121910010EA 39.7 EUR
ACRO121910010 ACRO121910050 ACRO121910250
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato 98%
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Formula: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
MW: 189.17 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006753
Núm. CAS: 345909-35-5
EINECS: 207-751-5
Índice Merck: 13,05342
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 % (K.F.)
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure