Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
A12602.06 A12602.14
A12602.06EA 106 EUR
A12602.06 A12602.14
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato ≥98%
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Broad spectrum excitatory amino acid antagonist.
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It acts as an antiexcitotoxic and anticonvulsant. It finds application in certain neurobiological disorders therapy.
Formula: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
MW: 189,17 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: ∼ 275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006753
Núm. CAS: 345909-35-5
EINECS: 207-751-5
Índice Merck: 14,5327